Documents
CIAH996D3518
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(2-Cyclohexylethyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.03
Numéro MDL:
Point d'ébullition
284.1+-23.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
2-cyclohexylethylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H17BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8,10-11H,1-7H2
Clé InChI
UTDUYVCUESABMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/105869-43-0.html
Boiling point
284.1+-23.0 C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0175306.pdf