Documents
CIAH987ED9D7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2,6-Dibromo-4,8-bis(n-octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']-dithiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
604.51
Numéro MDL:
Point d'ébullition
632.3+-50.0 C at 760 mmHg
Pf
61.0-65.0 C
Iupac Name
2,6-dibromo-4,8-bis(octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
Inchi Code
1S/C26H36Br2O2S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-29-23-19-17-21(27)32-26(19)24(20-18-22(28)31-25(20)23)30-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
Clé InChI
GXGDTYKIKNMZTM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1294515-75-5.html
Boiling point
632.3+-50.0 C at 760 mmHg
Melting Point
61.0-65.0 C
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0167971.pdf