Documents
C12H98C8C7CC
Chemcia Scientific, LLC
2-Amino-4-fluoro-3-methyl-phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-4-fluoro-3-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-4-5(8)2-3-6(10)7(4)9/h2-3,10H,9H2,1H3
Clé InChI
JMFMGGDAQVECRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=20859
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=20859