Documents
C12H316CF068
Chemcia Scientific, LLC
5-Bromo-6-methylamino-nicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.05
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-6-(methylamino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-10-7-6(8)2-5(3-9)4-11-7/h2,4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
SBIYLNIKMYIRGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6312
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6312