Documents
C12H316CEC80
Chemcia Scientific, LLC
2-Chloro-4-fluoro-5-iodo-benzoic acid methyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.48
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5ClFIO2/c1-13-8(12)4-2-7(11)6(10)3-5(4)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
BTRLZJYOHXVECK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3927
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3927