Documents
CH4424852223
ChemBridge Corporation
3-[(4-bromobenzyl)amino]-1-propanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.59
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(4-bromobenzyl)amino]-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14BrNO.ClH/c11-10-4-2-9(3-5-10)8-12-6-1-7-13;/h2-5,12-13H,1,6-8H2;1H
Clé InChI
LPFHMIGVWSFQQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071494
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071494_sds.pdf