Documents
CH4238555834
ChemBridge Corporation
3-(4-bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.09
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H10BrN3/c1-6-8(9)7(2)12(11-6)5-3-4-10/h3,5H2,1-2H3
Clé InChI
VNMFMVUASGXFFE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3001788
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3001788_sds.pdf