Principaux documents
CH4102153477
ChemBridge Corporation
6-(bromomethyl)-2,4-dimethyl-5,6-dihydrofuro[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.1
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(bromomethyl)-2,4-dimethyl-5,6-dihydrofuro[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c1-5-8-3-7(4-10)13-9(8)12-6(2)11-5/h7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
LRKSRMVQLTUVOM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7157577
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7157577_sds.pdf