Documents
CH4102152586
ChemBridge Corporation
2-amino-N-(3-methoxyphenyl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.28
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-N-(3-methoxyphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H14N2O2/c1-18-11-6-4-5-10(9-11)16-14(17)12-7-2-3-8-13(12)15/h2-9H,15H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
SWPJJIVWFKEGKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6081882
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6081882_sds.pdf