Documents
CH4102149403
ChemBridge Corporation
2-(3-phenylpyrrolidin-1-yl)ethanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-phenyl-1-pyrrolidinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c13-7-9-14-8-6-12(10-14)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2
Clé InChI
JYLXONWPLLPZGN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002518
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002518_sds.pdf