Documents
CH4014083510
ChemBridge Corporation
2-[(2,5-dioxopyrrolidin-3-yl)thio]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(2,5-dioxo-3-pyrrolidinyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO4S/c13-9-5-8(10(14)12-9)17-7-4-2-1-3-6(7)11(15)16/h1-4,8H,5H2,(H,15,16)(H,12,13,14)
Clé InChI
DGTHQWTWIDOTRD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6910218
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6910218_sds.pdf