Documents
CH4014082309
ChemBridge Corporation
[(1-methyl-1H-indol-3-yl)thio]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.28
Numéro MDL:
Iupac Name
[(1-methyl-1H-indol-3-yl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO2S/c1-12-6-10(15-7-11(13)14)8-4-2-3-5-9(8)12/h2-6H,7H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
DVPGVQNKZXBQPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6820972
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6820972_sds.pdf