Principaux documents
T-151
Supelco
THC-O-Acetate solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H32O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.50
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
cannabis testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C23H32O3/c1-6-7-8-9-17-13-20(25-16(3)24)22-18-12-15(2)10-11-19(18)23(4,5)26-21(22)14-17/h12-14,18-19H,6-11H2,1-5H3/t18-,19-/m1/s1
Clé InChI
DEWSJDIJFWQLOA-RTBURBONSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Articles
We offer a portfolio of cannabinoid CRMs such as THC and THCA, available as single component solutions or mixes, certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025 for accurate cannabinoid profiling and potency testing.