T-105
Testosterone Calibrator
Level 10, 2000 ( ng/dL, Stripped Serum), pkg of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Testosterone Calibrator
About This Item
Conditionnement
pkg of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
2000 ( ng/dL, Stripped Serum)
Format
single component solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable