Principaux documents
S-088
Supelco
APINACA (AKB-48) 5-Hydroxypentyl metabolite-D4
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H27D4N3O2
Poids moléculaire :
385.54
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=NN(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])CCO)C2=C1C=CC=C2)NC34CC5CC(C3)C[C@H](C4)C5
InChI
1S/C23H31N3O2/c27-9-5-1-4-8-26-20-7-3-2-6-19(20)21(25-26)22(28)24-23-13-16-10-17(14-23)12-18(11-16)15-23/h2-3,6-7,16-18,27H,1,4-5,8-15H2,(H,24,28)/i1D2,4D2
Clé InChI
JHUVNYPOUNCRTP-RUKOHJPDSA-N
Description générale
A stable-labeled internal standard of APINACA 5-Hydroxypentyl metabolite, also known as the omega-hydroxy metabolite of APINACA is an important biomarker for identifying intake of APINACA in biological samples. APINACA (AKB-48) has potency comparable to JWH-018 and has been found in recreational drug products sold through the internet. This certified solution standard is suitable for use as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS synthetic cannabinoid testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing applications.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :