Principaux documents
S-037
Supelco
JWH-073 N-(3-hydroxybutyl) metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
JWH-073 3-Hydroxybutyl metabolite solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H21NO2
Poids moléculaire :
343.42
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(O)CCn1cc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C23H21NO2/c1-16(25)13-14-24-15-21(19-10-4-5-12-22(19)24)23(26)20-11-6-8-17-7-2-3-9-18(17)20/h2-12,15-16,25H,13-14H2,1H3
Clé InChI
YPRJGJFJMZOUSH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The major and most prominent urinary metabolite of JWH-073, a synthetic cannabinoid found in several versions of the herbal mixture Spice. Our certified Spice cannabinoid solution standards are DEA-exempt allowing laboratories to order these standards without DEA paperwork.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Articles
This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC