Principaux documents
P-038
Supelco
(±)-Phenylpropanolamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
DL-Norephedrine hydrochloride, Norephedrine hydrochloride, (±)-Phenylpropanolamine hydrochloride, erythro-2-Amino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, DL-erythro-2-Amino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, DL-Phenylpropanolamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)CH(NH2)CH3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.67
Beilstein:
3914299
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit P-038 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Pf
194-196 °C (lit.)
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
Clé InChI
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
Description générale
Phenylpropanolamine, also known as Norephedrine, is a stimulant, decongestant, and anorectic drug commonly used in many prescription and over-the-counter cold and cough formulations. The drug is often abused illicitly for its psychoactive and stimulant effects. This Certified Spiking Solution® is applicable for use in many LC-MS/MS or GC/MS applications from clinical chemistry and forensic analysis to urine drug testing.
Actions biochimiques/physiologiques
Mixed-acting sympathomimetic amine.
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Hyeon-Kyu Lee et al.
The Journal of organic chemistry, 77(12), 5454-5460 (2012-05-25)
Each of the enantiomers of both norephedrine and norpseudoephedrine were stereoselectively prepared from the common, prochiral cyclic sulfamidate imine of racemic 1-hydroxy-1-phenyl-propan-2-one by employing asymmetric transfer hydrogenation (ATH) catalyzed by the well-defined chiral Rh-complexes, (S,S)- or (R,R)-Cp*RhCl(TsDPEN), and HCO(2)H/Et(3)N as
John S Chappell et al.
Forensic science international, 195(1-3), 108-120 (2009-12-29)
A primary concern with the forensic analysis of the khat plant (Catha edulis) has been the need to preserve the principle psychoactive component, cathinone, which converts to the less-active substance, cathine, after harvesting. The loss of cathinone has serious legal
Carlos Castillo-Henkel et al.
Proceedings of the Western Pharmacology Society, 53, 33-36 (2010-01-01)
Here we contrast the vascular smooth muscle contractility produced by D-nor-pseudoephedrine, alone or combined with triiodothyronine, on the aorta and coronary vasculature of the rat. At high concentrations (greater than those found in normal therapeutic dosing) D-nor-pseudoephedrine contracted the aorta.
Saba Kassim et al.
Journal of ethnopharmacology, 140(1), 193-196 (2012-01-17)
Khat chewing amongst the UK communities originating from Yemen and the East African coast is suggested to create dependency through its main stimulant components (cathinone, norephedrine and norpseudoephedrine) on the central nervous system. To validate self-reported khat chewing behaviours by
A Pokrywka et al.
International journal of sports medicine, 30(8), 569-572 (2009-04-22)
Pseudoephedrine (PSE) as a sympathomimetic is an ingredient of many proprietary medicines which are available on the medical market over the counter (OTC drugs). It can be converted to cathine (CATH, norpseudoephedrine) inside the body. Until the end of 2003