Principaux documents
NMIS017
16beta-Hydroxyprostanozol
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H28N2O2
Poids moléculaire :
328.45
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
NMI Australia certified reference material
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :