Principaux documents
NMIP1305
Methoxychlor
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H15Cl3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.65
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Agence
NMI Australia certified reference material
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
Clé InChI
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable