Principaux documents
NMID642
4alpha-Hydroxystanozolol
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H32N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.49
Code UNSPSC :
41116107
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H32N2O2/c1-19-10-12-11-22-23-17(12)18(24)16(19)5-4-13-14(19)6-8-20(2)15(13)7-9-21(20,3)25/h11,13-16,18,24-25H,4-10H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15+,16+,18+,19-,20+,21+/m1/s1
Clé InChI
OCUSYXNRARMJHS-JEZHLNCLSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable