Principaux documents
NMID555
Supelco
19-Norandrosterone
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.41
Code UNSPSC :
41116107
Agence
NMI Australia certified reference material
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11-16,19H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1
Clé InChI
UOUIARGWRPHDBX-CQZDKXCPSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable