Principaux documents
NMID470B
2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine hydrochloride
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H19NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.75
Code UNSPSC :
41116107
Agence
NMI Australia certified reference material
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Format
neat
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C12H19NO2.ClH/c1-8-5-12(15-4)10(6-9(2)13)7-11(8)14-3;/h5,7,9H,6,13H2,1-4H3;1H
Clé InChI
IPIMRNFGYPQKAM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable