Principaux documents
N-905
Supelco
Nordiazepam solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H11ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.71
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit N-905 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Concentration
1 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Clé InChI
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nordiazepam is a benzodiazepine prescribed for treatment of anxiety and panic attacks. This analytical reference standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. Nordiazepam is also a primary urinary metabolite of benzodiazepines diazepam and chlrodiazepoxide.
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Joris C Verster et al.
Sleep medicine reviews, 17(2), 153-159 (2012-08-14)
The use of benzodiazepine receptor agonists can significantly impair driving performance. The aim of this review was to determine if there is a relation between blood concentrations of these drugs and the degree of driving impairment. A literature search was
Shanlin Fu et al.
Journal of analytical toxicology, 34(5), 243-251 (2010-06-10)
beta-Glucuronidase is an enzyme often employed to de-conjugate beta-glucuronides during urinary drug testing for benzodiazepines. It is commonly accepted that use of beta-glucuronidase is a preferred method of hydrolysis over acid-catalyzed hydrolysis, which is known to induce benzodiazepine degradation and
Craig Lehmann et al.
Journal of clinical pharmacology, 48(4), 436-444 (2008-02-02)
A diazepam 10-mg autoinjector was evaluated in bioequivalence and dose proportionality studies; both involved 24 young, healthy subjects and used randomized, open-label, 2-treatment, 2-period crossover designs with a 3-week washout period between treatments. The bioequivalence study compared a single diazepam
Salvatore Millefiori et al.
Journal of molecular modeling, 17(2), 281-287 (2010-05-07)
Vertical ionization energies (VIEs) of medazepam, nordazepam and their molecular subunits have been calculated using the electron propagator method in the P3/CEP-31G* approximation. Vertical electron affinities (VEAs) have been obtained with a ∆SCF procedure at the DFT-B3LYP/6-31+G* level of theory.
Laura Mercolini et al.
Talanta, 80(1), 279-285 (2009-09-29)
Diazepam is frequently used as an adjuvant during antidepressant therapy. Recently, some studies have suggested that the treatment with benzodiazepines could have different efficacy in depressed patients as opposed to non-depressed ones. To clarify the matter, a study is currently