Principaux documents
N-096
Supelco
2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethylamine-13C,D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
2C-N-13C,D3 hydrochloride solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C913CH11D3N2O4 · HCl
Poids moléculaire :
266.70
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
A psychedelic drug and phenethylamine of the 2C series, 2C-N or 2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethylamine, produces intense hallucinations similar to those of LSD. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of 2C-N levels in urine or other biological matrices by LC/MS or GC/MS for applications in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing. In Europe, 2C-N as well as other 2C amines, have reportedly been found as adulterants in some illicit drugs.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :