Principaux documents
M-912
Supelco
Methandienone solution
1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
96,90 €
96,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
96,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
96,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H28O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h6,9,12,15-17,22H,4-5,7-8,10-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
XWALNWXLMVGSFR-HLXURNFRSA-N
Informations sur le gène
human ... AR(367)
Description générale
A Certified Spiking Solution® applicable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications such as sports testing, urine drug testing, clinical toxicology, and forensic analysis. Methandrostenolone, also called methandienone, is an anabolic steroid sold under the trade name Dianabol®. This performance enhancing drug has an extensive history of abuse by bodybuilders.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Dianabol is a registered trademark of Jared R. Wheat
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
28.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Leen Lootens et al.
Drug testing and analysis, 1(11-12), 531-537 (2010-04-01)
Anabolic androgenic steroids are considered to be doping agents and are prohibited in sports. Their metabolism needs to be elucidated to allow for urinary detection by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) or liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). Steroid metabolism was assessed
Cholestasis secondary to anabolic steroid use in young men.
Ahmed M Elsharkawy et al.
BMJ (Clinical research ed.), 344, e468-e468 (2012-02-04)
Yun Wang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(22), 2149-2154 (2011-06-28)
Methandrostenolone (MA) is a steroid used as veterinary medicine on stockbreeding to promote animal growth. The use of MA has been strictly regulated because of its harmful effect on consumers. This paper describes the production of polyclonal antibody (pAb) against
Beth A Costine et al.
Psychoneuroendocrinology, 35(10), 1473-1485 (2010-06-12)
In the past several decades, the therapeutic use of anabolic androgenic steroids (AAS) has been overshadowed by illicit use of these drugs by elite athletes and a growing number of adolescents to enhance performance and body image. As with adults
Maria Kristina Parr et al.
Toxicology letters, 213(3), 381-391 (2012-08-14)
The metabolism of a variety of anabolic steroids frequently misused for doping purposes has been investigated in the last years. This research mainly focused on main and long-term metabolites suitable for detection, but detailed clearance mechanisms have rarely been elucidated.