Principaux documents
I-009
Supelco
Ibuprofen solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
33,50 €
33,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
33,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H17O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.27
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
33,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C([O-])=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/p-1
Clé InChI
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Ibuprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used to treat fever, pain, and inflammation. Ibuprofen functions as an unspecific COX inhibitor. This Certified Spiking Solution® is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, or pharmaceutical research.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
R O Day et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 43(5), 480-487 (1988-05-01)
The simultaneous disposition of the enantiomers of ibuprofen in synovial fluid and plasma was studied in eight patients with arthritis. Concentrations of the active S-enantiomer in synovial fluid exceeded those of the R-enantiomer at all times in all patients with
T A Trappe et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 282(3), E551-E556 (2002-02-08)
We examined the effect of two commonly consumed over-the-counter analgesics, ibuprofen and acetaminophen, on muscle protein synthesis and soreness after high-intensity eccentric resistance exercise. Twenty-four males (25 +/- 3 yr, 180 +/- 6 cm, 81 +/- 6 kg, and 17
J B Whitlam et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 29(4), 487-492 (1981-04-01)
Free and total ibuprofen levels in serum and synovial fluid (SF) were determined in one male and 14 female arthritic patients (mean age 56 yr, range 19 to 77) after 400 mg three times daily for 2 days. Free drug
K S Albert et al.
The American journal of medicine, 77(1A), 40-46 (1984-07-13)
The pharmacokinetics of ibuprofen (Motrin) are best described by a two-compartment open model. Ibuprofen pharmacokinetics are only minimally influenced by advanced age, the presence of alcoholic liver disease, or rheumatoid arthritis. Levels of ibuprofen in breast milk are negligible. In
Sheena Derry et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 10(10), CD007550-CD007550 (2013-10-24)
This review is an update of a previously published review in The Cochrane Database of Systematic Reviews Issue 3, 2009 on single dose oral dexibuprofen (S(+)-ibuprofen) for acute postoperative pain in adults.Dexibuprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) licensed for