Principaux documents
H-030
Supelco
Haloperidol solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
51,60 €
51,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
51,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H23ClFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.86
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
51,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
Clé InChI
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR2A(3356)
Description générale
Haloperidol, sold under the trade name Haldol®, is a typical antipsychotic which functions as a dopamine inverse agonist. This Certified Snap-N-Spike® Solution is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications such as clinical toxicology, urine drug testing, and forensic analysis. This butyrophenone analog is used to treat schizophrenia and delirium.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haldol is a registered trademark of Johnson & Johnson
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Katarzyna J Radomska et al.
Human molecular genetics, 22(7), 1373-1382 (2013-01-17)
Linkage, association and expression studies previously pointed to the human QKI, KH domain containing, RNA-binding (QKI) as a candidate gene for schizophrenia. Functional studies of the mouse orthologue Qk focused mainly on its role in oligodendrocyte development and myelination, while
Dan Shan et al.
Schizophrenia research, 144(1-3), 1-8 (2013-01-30)
Glutamate transporters facilitate the buffering, clearance and cycling of glutamate and play an important role in maintaining synaptic and extrasynaptic glutamate levels. Alterations in glutamate transporter expression may lead to abnormal glutamate neurotransmission contributing to the pathophysiology of schizophrenia. In
Paul Perkins et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (2)(2), CD006271-CD006271 (2009-04-17)
Nausea and vomiting are common symptoms of patients with terminal, incurable illnesses and can be distressing. The primary objective of the review was to evaluate the efficacy and adverse events associated with the use of haloperidol for the treatment of
Marianne Klemp et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 31(6), 698-704 (2011-10-25)
The objective of the study was to examine the efficacy and the degree of adverse effects connected with atypical neuroleptic drugs and haloperidol by using a previously described Bayesian statistical method that includes both direct and indirect comparisons simultaneously. The
Norma Adán et al.
The Journal of clinical investigation, 123(9), 3902-3913 (2013-08-03)
Chondrocytes are the only cells in cartilage, and their death by apoptosis contributes to cartilage loss in inflammatory joint diseases, such as rheumatoid arthritis (RA). A putative therapeutic intervention for RA is the inhibition of apoptosis-mediated cartilage degradation. The hormone