Principaux documents
E-108
Supelco
Estrone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C15H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit E-108 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13c]1[13cH]c2c(c[13cH]1)[C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC2
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
Clé InChI
DNXHEGUUPJUMQT-JTCDCFKFSA-N
Description générale
A stable-labeled internal standard of estrone, a precursor of estradiol, suitable for quantitation of estrone in serum or plasma by LC-MS/MS for clinical testing applications such as diagnosing developmental abnormalities, assessing enzyme inactivity or deficiency, or monitoring hormone replacement therapy in women. For these analyses, 13C-labeled internal standards can eliminate potential issues of isotopic exchange and minimize separation of later-eluting analytes from a higher substituted deuterium-labeled internal standard. 
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :