C-165
Creatinine-D3 solution
100 μg/mL ((50:50) MeOH:Water), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
162,00 €
About This Item
162,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL ((50:50) MeOH:Water)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1CN(C([2H])([2H])[2H])C(N1)=N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/I1d3
Clé InChI
DDRJAANPRJIHGJ-UEMYLDGTSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F
Point d'éclair (°C)
24 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)