Principaux documents
B-049
Supelco
(R)-(-)-Bromo-DragonFLY hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H12BrNO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
BrC1=C2C(OC=C2)=C(C[C@@H](C)N)C3=C1OC=C3.Cl
InChI
1S/C13H12BrNO2.ClH/c1-7(15)6-10-8-2-4-17-13(8)11(14)9-3-5-16-12(9)10;/h2-5,7H,6,15H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
Clé InChI
YDIDKNSMQNPNFC-OGFXRTJISA-N
Description générale
Bromo-DragonFLY is an analog of the 2C amine family that also includes 2C-B, 2C-I, and 2C-E. This designer drug is an extremely potent hallucinogen with duration of action much longer than LSD. Toxicity of Bromo-DragonFLY appears to be fairly high for humans when taken in larger doses.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :