A-105
N-Acetylretigabine solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1=C(NC(C)=O)C=CC(NCC2=CC=C(F)C=C2)=C1
InChI
1S/C15H16FN3O/c1-10(20)19-15-7-6-13(8-14(15)17)18-9-11-2-4-12(16)5-3-11/h2-8,18H,9,17H2,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
YGNSHYRMOVKKSL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup