Principaux documents
900151P
Avanti
CoQ8
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Coenzyme Q8 (E. coli)
1 MG
191,00 €
191,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
191,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
191,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (900151P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1C(OC)=C(OC)C(C(C)=C1C/C=C(C)/CCC=C(C)C)=O
InChI
1S/C49H74O4/c1-36(2)20-13-21-37(3)22-14-23-38(4)24-15-25-39(5)26-16-27-40(6)28-17-29-41(7)30-18-31-42(8)32-19-33-43(9)34-35-45-44(10)46(50)48(52-11)49(53-12)47(45)51/h20,22,24,26,28,30,32,34H,13-19,21,23,25,27,29,31,33,35H2,1-12H3/b37-22+,38-24+,39-26+,40-28+,41-30+,42-32+,43-34+
Clé InChI
ICFIZJQGJAJRSU-SGHXUWJISA-N
Description générale
Coenzyme Q (CoQ) is a natural compound, which is broadly distributed in living organisms. It is a constituent of the electron transfer system. CoQ contains a benzoquinone moiety and an isoprenoid side chain.[1]
Application
CoQ8 has been used as a ligand to activate peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR).[2]
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900151P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Production of coenzymeQ10 by recombinant E. coli harboring the decaprenyl diphosphate synthase gene from Sinorhizobium meliloti
Seo MJ, et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 16(6), 933-938 (2006)
Idebenone and coenzyme Q10 are novel PPAR alpha gamma ligands, with potential for treatment of fatty liver diseases
Tiefenbach J, et al.
Disease models & mechanisms, 11(9), dmm034801-dmm034801 (2018)