Principaux documents
900124E
Avanti
5-OxoETE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5-Oxo-6E,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le produit 900124E n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Essai
>99% (TLC)
Forme
ethanol solution
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditionnement
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900124E-100UG))
Concentration
100 μg/mL in ethanol
Type de lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
OC(CCCC(/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(21)17-15-18-20(22)23/h6-7,9-10,12-14,16H,2-5,8,11,15,17-18H2,1H3,(H,22,23)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-14+
Clé InChI
MEASLHGILYBXFO-XTDASVJISA-N
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900124E-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C