880600P
Avanti
16:0 PEG750 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880600P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-750] (ammonium salt)
203,00 €
About This Item
203,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (880600P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880600P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C71H140NO26P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-69(73)95-66-68(98-70(74)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)67-97-99(76,77)96-33-32-72-71(75)94-65-64-93-63-62-92-61-60-91-59-58-90-57-56-89-55-54-88-53-52-87-51-50-86-49-48-85-47-46-84-45
Clé InChI
YTUBGGCLURYPJN-DMDCVTNSSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3