Principaux documents
880348P
Avanti
Trifunctional fatty acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-diethylaminocoumarinyl photoclick fatty acid
1 MG
296,00 €
296,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
296,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H39N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
296,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880348P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable