Principaux documents
880310P
Avanti
14:0 PEG3000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880310P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-3000] (ammonium salt)
25 MG
159,00 €
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
159,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (880310P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 880310P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O
Description générale
14:0 PEG3000 PE or 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-3000] (ammonium salt) is an ammonium salt of modified phosphoethanolamine containing a 3000-Da polyethylene glycol (PEG) moiety in the polar head.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880310P-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3