880234C
Avanti
DOPE-PEG(2000) Amine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
DOPE-PEG(2000) Amine ammonium salt, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] ammonium salt
193,00 €
About This Item
193,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
package of 1 × 10 mg (pkg of 1 x10mg (880234C-10MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL in chloroform
Application(s)
advanced drug delivery
Type de lipide
polymerizable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)