Principaux documents
878122P
Avanti
C16-20:3 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878122P, powder
Synonyme(s) :
1-O-hexadecyl-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
5 MG
456,00 €
456,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
456,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H84NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
770.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
456,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (878122P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 878122P
Type de lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H84NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-44(46)52-43(42-51-53(47,48)50-40-38-45(3,4)5)41-49-39-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,24-25,43H,6-13,15,17-19,21,23,26-42H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,25-24-/t43-/m1/s1
Clé InChI
VYKSGWCIVDQIQR-MEAIPJDCSA-N
Description générale
Phophotidylcholine (PC) is a major phospholipid present abundantly in eukaryotic membranes. It is originated from the Kennedy (CDP‐choline) pathway.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Phophotidylcholine (PC) is involved in maintaining the integrity of membranes. Increase in levels of PC is associated with increase in cell growth. It is necessary for the myelination of nerve cells and production of very low density lipoprotein (VLDL) from hepatocytes.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878122P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
From yeast to humans-roles of the Kennedy pathway for phosphatidylcholine synthesis
McMaster C R
Febs Letters, 592(8), 1256-1272 (2018)