Principaux documents
870873P
Avanti
Adipoyl-L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Adipoylcarnitine
5 MG
199,00 €
199,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
199,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.32
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
199,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 x 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1
Clé InChI
BSVHAXJKBCWVDA-SNVBAGLBSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870873P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3