870740P
Avanti
16:0 Ether Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870740P, powder
Synonyme(s) :
hexadecyl Coenzyme A (ammonium salt)
366,00 €
About This Item
366,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (870740P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870740P
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
coenzymes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C37H68N7O16P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-64-22-20-39-28(45)18-19-40-35(48)32(47)37(2,3)24-57-63(54,55)60-62(52,53)56-23-27-31(59-61(49,50)51)30(46)36(58-27)44-26-43-29-33(38)41-25-42-34(29)44;;;/h25-27,30-32,36,46-47H,4-24H2,1-3H3,
Clé InChI
XESJXIGUEOLPCN-PJGFIIEVSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available