870737P
Avanti
17:1 (n7) Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870737P, powder
Synonyme(s) :
(10Z-heptadecenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
373,00 €
About This Item
373,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (870737P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870737P
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
coenzymes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C38H66N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(47)66-22-21-40-28(46)19-20-41-36(50)33(49)38(2,3)24-59-65(56,57)62-64(54,55)58-23-27-32(61-63(51,52)53)31(48)37(60-27)45-26-44-30-34(39)42-25-43-35(30)45;;;/h9-10,25-27,31-33,37,48-49H,4-
Clé InChI
BPSPKZUCXDOGAM-AFILSATBSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3