870719P
Avanti
18:1 (n9) Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870719P, powder
Synonyme(s) :
(9Z-octadecenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
366,00 €
About This Item
366,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (with stopper and crimp cap (870719P-5mg))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870719P
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
coenzymes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H68N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;;/h11-12,26-28,32-34,38,49-50H,4-10,13-25H2,1-3H3,(H,41,47)(H,42,51)(H,55,56)(H,57,58)(H2,40,43,44)(H2,52,53,54);3*1H3/b12-11-;;;/t28-,32?,33+,34+,38-;;;/m1.../s1
Clé InChI
NKHKRXKEDWPIOC-UQNGRMJFSA-N
Description générale
Application
Conditionnement