870413C
Avanti
18:1 PE-benzylguanine
solution
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-benzylguanine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (TLC)
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (870413C-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (870413C-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand (870413C)
Concentration
1 mg/mL in chloroform
5 mg/mL in chloroform
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable