Principaux documents
870302C
Avanti
18:1 Ptd Ethylene Glycol
Avanti Research - A Croda Brand 870302C
Synonyme(s) :
1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phospho(Ethylene Glycol) (Sodium Salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H76O9PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
767.00
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (870302C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 870302C
Concentration
10 mg/mL (870302C-25mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H77O9P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39,42H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39-;/m1./s1
Clé InChI
NQNFIFRFZRXHMZ-YSHLVRMWSA-M
Description générale
18:1 Ptd Ethylene Glycol, also known as 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phospho(Ethylene Glycol), is a headgroup modified functionalized lipid.
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870302C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :