Principaux documents
870242C
Avanti
18:1 Glutaryl PE
Avanti Research - A Croda Brand 870242C
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(glutaryl) (sodium salt)
25 MG
152,00 €
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
152,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H83NO11PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
880.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (870242C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870242C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 870242C
Concentration
10 mg/mL (870242C-25mg)
25 mg/mL (870242C-200mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C46H84NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-45(51)55-40-42(41-57-59(53,54)56-39-38-47-43(48)34-33-35-44(49)50)58-46(52)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,42H,3-16,21-41H2,1-2H3,(H,47,48)(H,49,50)(H,53,54);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t42-;/m1./s1
Clé InChI
SUVWNFLYXKTNQV-IEONMYGQSA-M
Description générale
18:1 Glutaryl phosphoethanolamine, also known as dioleoylphosphatidylethanolamine (DOPE) -glutaryl (GA), is a glutaric acid derivatized DOPE.[1]
Application
18:1 Glutaryl phosphoethanolamine has been used in the preparation of liposomes.[1][2]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870242C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870242C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Association and release of prostaglandin E1 from liposomes
Davidson S, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1327(1), 97-106 (1997)
Stability of association of 1-O-octadecyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholine with liposomes is composition dependent
Mayhew E, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1329(1), 139-148 (1997)