870140P
Avanti
16:0 Dodecanylamine PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870140P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dodecanylamine)
About This Item
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (870140P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870140P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCCCCCCCC[NH3+])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C49H97N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-23-27-31-35-39-48(53)57-44-46(60-49(54)40-36-32-28-24-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)45-59-61(55,56)58-43-42-51-47(52)38-34-30-26-22-21-25-29-33-37-41-50/h46H,3-45,50H2,1-2H3,(H,51,52)(H,55,56)/t46-/m1/s1
Clé InChI
MFAZBSZBKVFZAN-YACUFSJGSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3