860720P
Avanti
Lyso iGB3 (synthetic)
powder
Synonyme(s) :
Isoglobotriaosylsphingosine
605,00 €
About This Item
605,00 €
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 500 μg (860720P-500UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable