860655P
Avanti
sphinganine-1-phosphate (d17:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860655P, powder
Synonyme(s) :
D-erythro-sphinganine-1-phosphate (C17 base)
240,00 €
About This Item
240,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860655P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860655P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C17H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(19)16(18)15-23-24(20,21)22/h16-17,19H,2-15,18H2,1H3,(H2,20,21,22)/t16-,17+/m0/s1
Clé InChI
RTCZJPCPBSBOKB-DLBZAZTESA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3