860596P
Avanti
C18:1 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860596P, powder
Synonyme(s) :
D-galactosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860596P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860596P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable