Principaux documents
860590P
Avanti
C18:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860590P, powder
Synonyme(s) :
D-lactosyl-β-1,1′ N-oleyol-D-erythro-sphingosine
5 MG
223,00 €
223,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
223,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H89NO13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
888.22
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
223,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860590P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860590P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Clé InChI
YVBUQOZKCCPFCZ-HSVHIEHGSA-N
Application
C18:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1) or D-lactosyl-β-1,1′ N-oleyol-D-erythro-sphingosine has been used as a standard for structural analysis of glycosphingolipid containing unsaturated fatty acyl chain using ozone-induced dissociation-mass spectrometry (OzID-MS).[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860590P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Rodell C Barrientos et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(11), 2330-2343 (2017-08-24)
Glycosphingolipids are essential biomolecules widely distributed across biological kingdoms yet remain relatively underexplored owing to both compositional and structural complexity. While the glycan head group has been the subject of most studies, there is paucity of reports on the lipid